Key Documents
490415
Sigma-Aldrich
Sodium octanoate-1-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
13C Labeled sodium octanoate, Caprylic acid-1-13C sodium salt, Octanoic acid-1-13C sodium salt, Sodium caprylate-1-13C
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)613CO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[Na+].CCCCCCC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;/h2-7H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1/i8+1;
Clé InChI
BYKRNSHANADUFY-IYWRZBIASA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable