Key Documents
731978
Sigma-Aldrich
2-Deoxy-D-glucose-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Labeled Glucose, 2-Deoxy-D-arabinohexose-1-13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC5H12O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
146-147 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[13CH](O)C[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-4-6(10)3(8)1-5(9)11-4/h3-10H,1-2H2/t3-,4-,5?,6+/m1/s1/i5+1
Clé InChI
PMMURAAUARKVCB-UPKQYVFDSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable