Key Documents
532029
Sigma-Aldrich
L-Tryptophan benzyl ester
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H18N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D +9.9°, c = 1 in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
77-80 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)OCc3ccccc3
InChI
1S/C18H18N2O2/c19-16(18(21)22-12-13-6-2-1-3-7-13)10-14-11-20-17-9-5-4-8-15(14)17/h1-9,11,16,20H,10,12,19H2/t16-/m0/s1
Clé InChI
TYQYRKDGHAPZRF-INIZCTEOSA-N
Informations sur le gène
human ... TACR1(6869)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable