Principaux documents
487503
Sigma-Aldrich
1-Bromododecane-1-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Lauryl bromide-1-13C
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)1013CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
Point d'ébullition
134-135 °C/6 mmHg (lit.)
Pf
−11-−9 °C (lit.)
Densité
1.042 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCC[13CH2]Br
InChI
1S/C12H25Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3/i12+1
Clé InChI
PBLNBZIONSLZBU-HNHCFKFXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113.00 °C - closed cup