486728
Hexane-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.375 (lit.)
pb
69 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
0.667 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
CCCCC[13CH3]
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3/i1+1
Clé InChI
VLKZOEOYAKHREP-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-14.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-26 °C - closed cup