Nom du produit
n-Hexane, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
vapor density
~3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
potency
25000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
transition temp
flash point -22 °C
solubility
0.0095 g/L
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
Les solvants SupraSolv® permettent de bénéficier de la plage de temps de rétention annoncée la plus large jamais proposée, d'une ligne de base nette et d'un rapport signal sur bruit minimal, garantissant l'obtention de résultats analytiques fiables et reproductibles.
Application
Le produit est utilisé comme solvant/réactif dans :
- la préparation d'échantillons pour déterminer les pesticides chlorés selon la méthode EPA 508
- l'analyse de résidus de pesticides par GC rapide et GC-MS
- la détermination du folpet et du phtalimide dans les denrées alimentaires par LC-MS
- la quantification de méthylsiloxanes cycliques volatils dans le sang humain par injection de grand volume couplée à la GC-MS
- la détection d'acides gras dans les huiles de cuisson par GC
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Hexane
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3