486086
Nicotinic acid-(ring-d4)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
3-Pyridine-d4-carboxylic acid, Niacin-(ring-d4), Vitamin B3 (ring-d4)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Pureté
≥98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
protein expression: suitable
Couleur
white
Pf
236-239 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
[2H]c1nc([2H])c(c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)/i1D,2D,3D,4D
Clé InChI
PVNIIMVLHYAWGP-RHQRLBAQSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable