Key Documents
485225
Sigma-Aldrich
γ-Butyrolactone-d6
98 atom % D
Synonyme(s) :
Dihydro-d2-2(3H)-furanone-3,3,4,5-d4
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4D6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
Point d'ébullition
204-205 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Densité
1.197 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C1([2H])OC(=O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2/i1D2,2D2,3D2
Clé InChI
YEJRWHAVMIAJKC-NMFSSPJFSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98.00 °C - closed cup