47601
Fmoc-Ser-OH
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-L-serine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Activité optique
[α]20/D −12.5±1°, c = 1% in DMF
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO5/c20-9-16(17(21)22)19-18(23)24-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16,20H,9-10H2,(H,19,23)(H,21,22)/t16-/m0/s1
Clé InChI
JZTKZVJMSCONAK-INIZCTEOSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable