Key Documents
472093
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 4.0-5.7 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonyme(s) :
Ethylenediamine on polystyrene, Ethylenediaminomethyl polystyrene
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Réticulation
1 % cross-linked
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
4.0-5.7 mmol/g loading
Taille des particules
100-200 mesh
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
NCCN.C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2
InChI
1S/C6H20N6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-6H,1-2,7-12H2
Clé InChI
PIJGCIFQPQGTTG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Scavenges aldehydes
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Flynn, D.L.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4874-4874 (1997)