Key Documents
470112
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
95%
About This Item
Formule linéaire :
F2CHOC6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.503 (lit.)
Point d'ébullition
222 °C (lit.)
Densité
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)Oc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-8(10)12-7-3-1-6(5-11)2-4-7/h1-5,8H
Clé InChI
ZWCXOJYJJINQGU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde is a p-difluoromethoxy substituted benzaldehyde.
Application
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde may be used for the preparation of 4-(4-difluoro­methoxy­phen­yl)-1,2,3,4,5,6,7,8-octa­hydro­quinazoline-2,5-dione, via one-pot three-component reaction with cyclo­hexane-1,3-dione and urea.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
4-(4-Difluoromethoxyphenyl)-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-octahydroquinazoline-2, 5-dione.
Lin H-X, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 63(4), o1565-o1567 (2007)
Yao Zong et al.
Journal of fluorine chemistry, 203, 193-199 (2018-01-10)
Combretastatin A-1 (CA-1) and combretastatin A-4 (CA-4) isolated from the African bush willow