467642
11-Bromo-1-undecene
95%
Synonyme(s) :
1-Bromo-10-undecene, 10-Undecenyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.468 (lit.)
Point d'ébullition
149-150 °C/35 mmHg (lit.)
Densité
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
BrCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2H,1,3-11H2
Clé InChI
YPLVPFUSXYSHJD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter