Principaux documents
466921
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-oxindole
97%
Synonyme(s) :
1-Methyl-1,3-dihydroindol-2-one, 1-Methyl-2-indolinone, 1-Methyloxindole, Ba 2777, NSC 97219
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
85-88 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN1C(=O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H9NO/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
RSQUAQMIGSMNNE-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for preparation of:
  • Fluorescent analogues of strigolactones as affectors of parasitic weed germination and fungal branching
  • Irreversible Nek2 Kinase Inhibitors
  • Anticancer agents
  • Antimalarial agents
  • Antitimor agents
  • Germination stimulants in plants
  • Inducers of NAD(P)H-quinone oxidoreductase 1 (NQO1)
  • Retinoic acid analogs
  • Potential anti-multiple sclerosis agents
  • Inhibitors of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) integrase
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
An Expedient Stereoselective Synthesis of Spirocyclopropyl Oxindoles from Indolin-2-One/N-Protected Indolin-2-Ones and Bromonitroalkenes.
Roy S and Chen K.
J. Chin. Chem. Soc., 60(6), 597-604 (2013)