Key Documents
465151
Sigma-Aldrich
Bis(2-hydroxyéthyl) téréphtalate
Synonyme(s) :
Acide téréphtalique, ester de diéthylèneglycol, Bis(β-hydroxyéthyl) téréphtalate, Bis(2-hydroxyéthyl) téréphtalate, Bis(hydroxyéthyl) téréphtalate, Bis(éthylène glycol) téréphtalate
About This Item
Formule linéaire :
C6H4-1,4-(CO2CH2CH2OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Pf
106-109 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCCO
InChI
1S/C12H14O6/c13-5-7-17-11(15)9-1-2-10(4-3-9)12(16)18-8-6-14/h1-4,13-14H,5-8H2
Clé InChI
QPKOBORKPHRBPS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le bis(2-hydroxyéthyl) téréphtalate appartient à la catégorie des monomères du type diols ou glycols. Il est couramment utilisé pour synthétiser des résines de polyester insaturées, du polyéthylène téréphtalate (PET) et de nouveaux systèmes polymères biocompatibles. Le BHET peut aussi servir de plastifiant dans les résines de polyester et les polyuréthanes rigides ou souples. L'utilisation potentielle du BHET et de ses dérivés a également été investiguée dans les applications biomédicales, notamment l'ingénierie tissulaire et l'administration de médicaments, en raison de leurs propriétés mécaniques et de leur biocompatibilité excellentes.
Application
Le bis(2-hydroxyéthyl) téréphtalate peut être utilisé comme monomère pour préparer des copolyesters aromatiques-aliphatiques biodégradables destinés aux applications de conditionnement flexible et durable. L'incorporation de BHET en tant que synthon (building block) constitue une approche prometteuse pour améliorer les propriétés des plastiques biodégradables et faciliter le développement de solutions d'emballage durables.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Study on depolymerization of waste polyethylene terephthalate into monomer of bis(2-hydroxyethyl terephthalate
Guoxi Xi, et al.
Polymer Degradation and Stability, 87, 117-120 (2005)
Yanbo Zhang et al.
International journal of biological macromolecules, 166, 251-258 (2020-10-31)
Hydrothermal degradation was used to pretreat terylene with an aim of noticeably improving the yield of fermentable monomers: terephthalic acid (TPA), mono (2- hydroxyethyl) terephthalic acid (MHET), bis-hydroxyethyl terephthalate (BHET), and ethylene glycol (EG). After 0.5 h of reaction time at
Martin Eckardt et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 36(12), 1882-1894 (2019-09-04)
Linear and cyclic oligomers are unavoidable non-intentionally added substances (NIAS) present in food contact materials made from common polyesters such as polyethylene terephthalate (PET), polybutylene terephthalate (PBT) and polyester coatings. Although polyester oligomers can migrate into fats in significant amounts
Uschara Thumarat et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 120(5), 491-497 (2015-04-26)
This study described the genetic map of tandem genes (est1 and est119) encoding cutinase-type polyesterases in Thermobifida alba AHK119 and comparison of wild type and mutant enzymes of Est1 and Est119. Two genes were independently and constitutively expressed. The activity
Makoto Furukawa et al.
ChemSusChem, 11(23), 4018-4025 (2018-10-07)
Enzymatic degradation of poly(ethylene terephthalate) (PET) is promising because this process is safer than conventional industrial approaches. Recently, a cationic PET hydrolase (PETase) was identified from Ideonella sakaiensis. Pre-incubation of a low-crystallinity PET film with anionic surfactants prior to initiating