238309
Hexafluoroacetylacetone
98%
Synonyme(s) :
1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.332 (lit.)
Point d'ébullition
70-71 °C (lit.)
Densité
1.47 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H2F6O2/c6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11/h1H2
Clé InChI
QAMFBRUWYYMMGJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Antipsychotic medications and sleep problems in patients with schizophrenia: This research investigates the effects of antipsychotics, including aripiprazole, on sleep disturbances in schizophrenia patients, highlighting its pharmacodynamic actions and contributing to a deeper understanding of aripiprazole′s clinical applications in mental health disorders (Cederlöf et al., 2024).
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter