458597
Cyclohexanone dimethyl ketal
99%
Synonyme(s) :
1,1-Dimethoxycyclohexane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
Point d'ébullition
83 °C/50 mmHg (lit.)
Densité
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC1(CCCCC1)OC
InChI
1S/C8H16O2/c1-9-8(10-2)6-4-3-5-7-8/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
XPIJMQVLTXAGME-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44 °C - closed cup