Key Documents
456276
Sigma-Aldrich
Nonadecane-d40
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
CD3(CD2)17CD3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.77
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Densité de vapeur
9.27 (vs air)
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
330 °C (lit.)
Pf
28-30 °C (lit.)
Densité
0.904 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+40
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C19H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2
Clé InChI
LQERIDTXQFOHKA-FZTVEWNYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup