454265
2′,5′-Dimethylacetophenone
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.20
Beilstein:
2042139
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.529 (lit.)
pb
195 °C (lit.)
Densité
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
CC(=O)c1cc(C)ccc1C
InChI
1S/C10H12O/c1-7-4-5-8(2)10(6-7)9(3)11/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
AWKBVLVKQQRRFQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Photoenolization of ortho-alkyl-substituted acetophenones: evidence for the enol triplet state.
Findlay DM and Tchir MF.
J. Chem. Soc., Faraday, 1096-1100 (1976)
The Orientation in the Nitration of 3, 4-and 2, 5-Dimethylacetophenone.
Buu-Hoi NP, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 17(7), 1000-1004 (1952)
Assessment of substituent effects and antimicrobial activities of some 2', 5'-dimethyl phenyl chalcones.
Joseph SJ, et al.
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy, 5, 99-123 (2014)