226750
4′-Ethylacetophenone
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5293 (lit.)
Point d'ébullition
125 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
−20.6 °C (lit.)
Densité
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3
Clé InChI
NODGRWCMFMEGJH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup