Key Documents
445916
Sigma-Aldrich
Ethyl vinyl sulfide
96%
Synonyme(s) :
(Ethylthio)ethene, Ethyl vinyl sulfide, Ethylsulfanylethene, Vinyl ethyl sulfide
About This Item
Formule linéaire :
C2H5SCH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
Point d'ébullition
91-92 °C (lit.)
Densité
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCSC=C
InChI
1S/C4H8S/c1-3-5-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Clé InChI
AFGACPRTZOCNIW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
21.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
D R Warner et al.
Biochemistry, 35(14), 4480-4484 (1996-04-09)
Thioether S-methyltransferase is an important enzyme in the metabolism of sulfur and selenium-containing compounds in animals. Ethyl vinyl sulfide was previously shown to be a substrate for this enzyme yielding methyl ethyl vinyl sulfonium ion (MEVS+) upon reaction with S-adenosylmethionine.