435503
Poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)
average Mn ~3,300
Synonyme(s) :
Pluronic® 31R1
About This Item
Produits recommandés
Forme
viscous liquid
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mn ~3,300
Composition
PEG, 10 wt. %
Indice de réfraction
n20/D 1.454
Tension de surface
34 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
Viscosité
660 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
Température de transition
softening point −25 °C
cloud point 25 °C (1 wt. % aqueous solution)
Densité
1.018 g/mL at 25 °C
HLB
2.0 - 7.0
Chaîne SMILES
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Clé InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.