Principaux documents
433330
Sigma-Aldrich
2-Methylhydrocinnamic acid
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CH2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Pf
100-103 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1CCC(O)=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-4-2-3-5-9(8)6-7-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
JIRKNEAMPYVPTD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Methylhydrocinnamic acid is a carboxylic acid building block. It participates in the synthesis of 2-methyl-3-phenylpropanol.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Holger Bühler et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 6(4), 711-717 (2005-04-07)
The influence of Trp128-substituted mutants of the hydroxynitrile lyase from Manihot esculenta (MeHNL) on the stereoselectivity of MeHNL-catalyzed HCN additions to aldehydes with stereogenic centers, which yield the corresponding cyanohydrins, is described. In rac-2-phenylpropionaldehyde (rac-1) reactions, wild-type (wtMeHNL) and all