431478
Phosphate de sodium dibasic heptahydraté
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Hydrogénophosphate de disodium heptahydraté, Phosphate disodique
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.9 (vs air)
Niveau de qualité
Essai
≥99.99% trace metals basis
Forme
solid
Impuretés
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
pH
8.7-9.3
Densité
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
Groupe fonctionnel
phosphate
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable