Key Documents
429287
Sigma-Aldrich
(Dimethylamino)trimethyltin(IV)
technical grade
Synonyme(s) :
Pentamethylstannanamine
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SnN(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.463 (lit.)
Point d'ébullition
126 °C (lit.)
Densité
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)[Sn](C)(C)C
InChI
1S/C2H6N.3CH3.Sn/c1-3-2;;;;/h1-2H3;3*1H3;/q-1;;;;+1
Clé InChI
HQFPMGPCIKGRON-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Philipp Niermeier et al.
ChemistryOpen, 8(3), 304-315 (2019-03-20)
α,ω-Bis(1,8-dichloroanthracen-10-yl)alkanes with (CH2) n