Principaux documents
423432
Sigma-Aldrich
cis-4-Chloro-2-butenylamine hydrochloride
95%
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CH=CHCH2NH2·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Pf
125-131 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
chloro
Chaîne SMILES 
Cl.NC\C=C/CCl
InChI
1S/C4H8ClN.ClH/c5-3-1-2-4-6;/h1-2H,3-4,6H2;1H/b2-1-;
Clé InChI
ZGCNYBMDGKVWFH-ODZAUARKSA-N
Description générale
cis-4-Chloro-2-butenylamine hydrochloride is an alkenyl amine derivative. It is an organic building block used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable