414891
Cadmium
granular, 30-80 mesh, ≥99%
Synonyme(s) :
Cd
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Forme
granular
Pertinence de la réaction
core: cadmium
reagent type: catalyst
Résistivité
7.27 μΩ-cm, 22°C
Taille des particules
30-80 mesh
Point d'ébullition
765 °C (lit.)
Pf
320.9 °C (lit.)
Densité
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cd]
InChI
1S/Cd
Clé InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
- nickel-cadmium battery electrodes
- plastic, ceramic, and glass pigments
- polyvinyl chloride (PVC) stabilization against light and heat
- engineering coatings for steel and other nonferrous metals
- a component of several specialized alloys.
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges