Merck
1.02004
Cadmium
granular, for analysis particle size about 3-6 mm EMSURE®
Synonyme(s) :
Cadmium
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
Cd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.41
UNSPSC Code:
12141707
EC Index Number:
231-152-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
1.3 hPa ( 394 °C)
Quality Level
product line
EMSURE®
form
solid
impurities
≤0.0005% Hg (Mercury), ≤0.001% Cu (Copper), ≤0.001% Fe (Iron), ≤0.001% Zn (Zinc), ≤0.005% Pb (Lead)
mp
321 °C
solubility
insoluble 8.2 mg/L
density
8.6 g/cm3 at 22 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Cd+2]
InChI
1S/Cd/q+2
InChI key
WLZRMCYVCSSEQC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Analysis Note
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Hg (Mercury): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
102004025004022536027487
102004000004022536027470