409421
3-Allyloxy-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt solution
40 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
1-Propanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-(2-propenyloxy)-, monosodium salt, Sodium 3-allyloxy-2-hydroxy-1-propanesulfonate
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
40 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.394
Densité
1.17 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
[Na+].OC(COCC=C)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H12O5S.Na/c1-2-3-11-4-6(7)5-12(8,9)10;/h2,6-7H,1,3-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
CJGJYOBXQLCLRG-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable