Principaux documents
408581
Sigma-Aldrich
Z-Thr-OMe
98%
Synonyme(s) :
N-Carbobenzyloxy-L-threonine methyl ester, Z-L-Threonine methyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.28
Beilstein:
2220800
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Activité optique
[α]25/D −18°, c = 1 in methanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
92-94 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)[C@@H](C)O
InChI
1S/C13H17NO5/c1-9(15)11(12(16)18-2)14-13(17)19-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11,15H,8H2,1-2H3,(H,14,17)/t9-,11+/m1/s1
Clé InChI
OPZWAOJFQFYYIX-KOLCDFICSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable