15500
Boc-Ser-OH
≥99.0% (T), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine, Boc-L-serine
About This Item
Produits recommandés
product name
Boc-Ser-OH, ≥99.0% (T)
Pureté
≥99.0% (T)
Activité optique
[α]20/D −3.5±0.5°, c = 2% in acetic acid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
91 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO5/c1-8(2,3)14-7(13)9-5(4-10)6(11)12/h5,10H,4H2,1-3H3,(H,9,13)(H,11,12)/t5-/m0/s1
Clé InChI
FHOAKXBXYSJBGX-YFKPBYRVSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 2-(N-Fmoc)-3-(N-Boc-N-methoxy)-diaminopropanoic acid (Fmoc: 9-fluorenylmethoxycarbonyl; Boc: t-butyloxycarbonyl)
- Boc-Ser-Leu-OMe
- cyclic peptide synthesis
- benzylsulfonyl-D-Ser-Ser-4-amidinobenzylamide
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable