407275
N,N-Dimethylaniline
purified by redistillation, ≥99.5%
Synonyme(s) :
N,N-Dimethylaniline, N,N-Dimethylphenylamine, DMA, Dimethylaniline, Dimethylphenylamine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.5%
Forme
liquid
Produit purifié par
glass distillation
redistillation
Indice de réfraction
n20/D 1.557 (lit.)
pH
7.4 (20 °C, 1.2 g/L)
pb
193-194 °C (lit.)
Pf
1.5-2.5 °C (lit.)
Densité
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CN(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup