406775
Poly[(phenyl glycidyl ether)-co-formaldehyde]
average Mn ~345
Synonyme(s) :
Phenol-formaldehyde polymer glycidyl ether, Phenol-formaldehyde polymer, oxiranylmethyl ether
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Activité spécifique
2.2 epoxide groups per molecule
Poids mol.
average Mn ~345
Indice de réfraction
n20/D 1.589
Viscosité
11-17 poise(lit.)
Densité
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C([H])=O.C1OC1COc2ccccc2
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable