399353
1-Methylbenzimidazole
99%
Synonyme(s) :
1-Methyl-1H-benzimidazole, 1-Methyl-1H-benzo[d]imidazole, 3-Methylbenzimidazole, N-Methylbenzimidazole
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
solid
pb
154 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
59-62 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cn1cnc2ccccc12
InChI
1S/C8H8N2/c1-10-6-9-7-4-2-3-5-8(7)10/h2-6H,1H3
Clé InChI
FGYADSCZTQOAFK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves