395102
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
95%
Synonyme(s) :
TPAP, Tris(p-anisyl)phosphine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Pf
131-134 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)P(c2ccc(OC)cc2)c3ccc(OC)cc3
InChI
1S/C21H21O3P/c1-22-16-4-10-19(11-5-16)25(20-12-6-17(23-2)7-13-20)21-14-8-18(24-3)9-15-21/h4-15H,1-3H3
Clé InChI
UYUUAUOYLFIRJG-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
La plateforme Catalexis améliore la catalyse en optimisant numériquement la sélection des catalyseurs afin d'identifier les ligands phosphines les plus efficaces pour les réactions de couplage croisé.
La plateforme Catalexis améliore la catalyse en optimisant numériquement la sélection des catalyseurs afin d'identifier les ligands phosphines les plus efficaces pour les réactions de couplage croisé.
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.
La plateforme Catalexis améliore la catalyse en optimisant numériquement la sélection des catalyseurs afin d'identifier les ligands phosphines les plus efficaces pour les réactions de couplage croisé.