394866
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacétamide
synthesis grade
Synonyme(s) :
N-Triméthylsilyl-N-méthyl trifluoroacétamide, MSTFA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for GC derivatization
synthesis grade
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
8.8 mmHg ( 27 °C)
Pureté
≥98%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
Indice de réfraction
n20/D 1.38 (lit.)
Point d'ébullition
130-132 °C (lit.)
Densité
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
Clé InChI
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Procédure de silylation améliorée pour la détection simultanée du 17-α-éthynylestradiol et de l′estrone, deux hormones stéroïdiennes.
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
78.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Protocoles
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.