Documents
393215
Sigma-Aldrich
Europium(III) acetylacetonate hydrate
Synonyme(s) :
Eu(acac)3
About This Item
Formule linéaire :
Eu(C5H7O2)3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
449.29 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Composition
Eu, 32.6-35.0% EDTA titration (dried basis)
Pertinence de la réaction
core: europium
reagent type: catalyst
Pf
140 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Eu](O\C(C)=C\C(C)=O)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Eu.H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;;+3;/p-3/b2*4-3+;4-3-;;
Clé InChI
GLDOQTGHEKXAIO-HXGNVLNTSA-K
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.