106410
1-Hexadecanesulfonic acid sodium salt
98%
Synonyme(s) :
Sodium hexadecanesulfonate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Solubilité
H2O: soluble
Chaîne SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H34O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(17,18)19;/h2-16H2,1H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
Clé InChI
PNGBYKXZVCIZRN-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable