392855
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide
97%
Synonyme(s) :
6-Nitroveratryl bromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
131-133 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cc(CBr)c(cc1OC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10BrNO4/c1-14-8-3-6(5-10)7(11(12)13)4-9(8)15-2/h3-4H,5H2,1-2H3
Clé InChI
UEKFEYNZISYRRH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 4-(4′,5′-dimethoxy-2-nitrobenzyloxy)benzaldehyde, a DMNB-caged aldehyde
- N-[4-[(4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl)oxy]-3-methoxybenzyl]acetamide
- caged derivative of pyridostatin ([C]-PDS)
- photosensitive polyimide (PI-DMNB)
- caged β-ecdysone
- 4-tert-butyldimethylsilyloxy-1-(2-deoxy-3,5-di-O-toluoyl-β-D-ribofuranosyl)-2-(6-nitroveratrylthio)-1H-benzimidazole, an intermediate in synthesis of phosphoramidite bearing 4-hydroxy-2-mercaptobenzimidazole (SBNV) nucleobase
- alkylation of dihydrofluorescein
- 4-(4′,5′-Dimethoxy-2′-nitrobenzyloxy)benzaldehyde
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges