384127
Diphenyl ditelluride
98%
Synonyme(s) :
Phenyl ditelluride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
65-67 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Te]([Te]c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10Te2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
VRLFOXMNTSYGMX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable