383260
Germanium(II) iodide
≥99.8% trace metals basis
Synonyme(s) :
Germanium diiodide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.8% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: germanium
Impuretés
≤2000.0 ppm Trace Metal Analysis
Densité
5.37 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
I[Ge]I
InChI
1S/GeI2/c2-1-3
Clé InChI
IAGYEMVJHPEPGE-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges