409308
Tin(II) iodide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Stannous iodide, Tin diiodide
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
AnhydroBeads™
Niveau de qualité
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
beads
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Taille des particules
−10 mesh
Point d'ébullition
714 °C (lit.)
Pf
320 °C (lit.)
Densité
5.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
I[SnH2]I
InChI
1S/2HI.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
JTDNNCYXCFHBGG-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
1) Reduced uptake rate of environmental moisture minimizes caking, dusting, and static buildup for repeated easy handling.
2) Higher crucible packing densities and lower volatility in high-temperature solid state procedures.
3) Easier pneumatic loading of salts to sample chambers due to less clogging issues associated with powdered salt counterparts.
Informations légales
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Cardio-vascular system,hematopoietic system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges