378755
Dichlorotriphenylphosphorane
95%
Synonyme(s) :
Triphenylphosphine dichloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
85 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
ClP(Cl)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15Cl2P/c19-21(20,16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Clé InChI
ASWXNYNXAOQCCD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- tertiary benzanilide derivatives
- N-phosphodipeptides
- dialkyl phosphorochloridites based on the reaction of trialkyl phosphites
- naphthalene ring-based calix[3]amide, via reaction with 6-amino-2-naphthoic acid
- C2v-symmetrical cyclic tetramers of aromatic amides
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
68.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
20 °C - closed cup