377473
Manganese(II,III) oxide
97%
Synonyme(s) :
MnO.Mn2O3
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Densité
4.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
O=[Mn]O[Mn]O[Mn]=O
InChI
1S/3Mn.4O
Clé InChI
GVNFAUMGUISVJW-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.