Key Documents
8.05958
Sigma-Aldrich
Oxyde de manganèse(IV)
(precipitated active) for synthesis
Synonyme(s) :
Oxyde de manganèse(IV), Dioxyde de manganèse, Pyrolusite
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
MnO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Numéro de classement CE :
215-202-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
>3478 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Solubilité
insoluble <0.001 g/L
Densité
5.21 g/cm3 at 21 °C
Masse volumique apparente
600‑800 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Mn.2O
Clé InChI
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
L'oxyde de manganèse(IV) (MnO2) peut servir d'agent oxydant pour l'oxydation :
  • d'alcools allyliques en cétones ou en aldéhydes α,β-éthyléniques ;
  • d'alcools propargyliques en cétones ou en aldéhydes alcyniques ;
  • d'alcools benzyliques et hétérocycliques en cétones ou en aldéhydes aromatiques conjugués ;
  • d'amines en aldéhydes, imines, amides et diazoïques ; de méthylarènes en amides primaires en présence d'urée et d'oxygène.
  • Le MnO2 peut également servir à synthétiser des oxazolines disubstituées à partir d'aldoximes via la formation in situ de l'oxyde de nitrile. Enfin, le MnO2 peut oxyder des alcools cycliques et acycliques non activés en analogues cétoniques en présence d'un catalyseur au ruthénium.
Remarque sur l'analyse
Dosage (iodométrie, calcul sur matière sèche) : ≥ 90,0 %
Perte au séchage : ≤ 3,5 %
Activité d′oxydation : satisfait au test
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Brain
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Les clients ont également consulté
Manganese dioxide
Cahiez Gerard, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)