375357
4-Amino-2,6-dimethoxypyrimidine
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
149-152 °C (lit.)
Solubilité
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
Chaîne SMILES
COc1cc(N)nc(OC)n1
InChI
1S/C6H9N3O2/c1-10-5-3-4(7)8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)
Clé InChI
LNTJJKHTAZFVJJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable