374318
Dimethyl (S)-(−)-malate
98%
Synonyme(s) :
Dimethyl (S)-2-hydroxysuccinate, Dimethyl L-malate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D −6.5°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
Densité
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(=O)C[C@H](O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O5/c1-10-5(8)3-4(7)6(9)11-2/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Clé InChI
YSEKNCXYRGKTBJ-BYPYZUCNSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
131.0 °F
Point d'éclair (°C)
55 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves