Key Documents
373885
Sigma-Aldrich
Glycerol propoxylate-block-ethoxylate
average Mn ~5,300
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H22O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
<0.3 mmHg ( 20 °C)
Description
functionality 2.5
Poids mol.
average Mn ~5,300
Contient
400-800 ppm BHT as inhibitor
Composition
ethoxylate, 15%
propoxylate, 85%
Densité
1.013 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
OCCO.CC(O)CO.OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3.C3H8O2.C2H6O2/c4-1-3(6)2-5;1-3(5)2-4;3-1-2-4/h3-6H,1-2H2;3-5H,2H2,1H3;3-4H,1-2H2
Clé InChI
VKVYTKULMKDWLP-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable