Principaux documents
367265
Sigma-Aldrich
Trimethyl(tributylstannyl)silane
97%
Synonyme(s) :
Tributyl(trimethylsilyl)stannane, (Tributylstannyl)trimethylsilane, (Trimethylsilyl)tributylstannane, (Trimethylsilyl)tributyltin
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)3]3SnSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.24
Numéro Beilstein :
4127163
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.488 (lit.)
Point d'ébullition
102-103 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)[Si](C)(C)C
InChI
1S/3C4H9.C3H9Si.Sn/c3*1-3-4-2;1-4(2)3;/h3*1,3-4H2,2H3;1-3H3;
Clé InChI
MZUUBYSIDDKUKE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup