Principaux documents
271446
Sigma-Aldrich
Tetraallyltin
97%
Synonyme(s) :
Tetraallyltin
About This Item
Formule linéaire :
(H2C=CHCH2)4Sn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.00
Numéro Beilstein :
3536269
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: tin
Indice de réfraction
n20/D 1.539 (lit.)
Point d'ébullition
69-70 °C/1.5 mmHg (lit.)
Densité
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=CC[Sn](CC=C)(CC=C)CC=C
InChI
1S/4C3H5.Sn/c4*1-3-2;/h4*3H,1-2H2;
Clé InChI
XJPKDRJZNZMJQM-UHFFFAOYSA-N
Application
A useful allyl transfer reagent
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1