363855
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzoic acid hydrate
96%
Niveau de qualité
Pureté
96%
Pf
104-107 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.OC(=O)c1c(F)c(F)c(O)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F4O3.H2O/c8-2-1(7(13)14)3(9)5(11)6(12)4(2)10;/h12H,(H,13,14);1H2
Clé InChI
BTXKLSXOHABRQQ-UHFFFAOYSA-N
Application
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzoic acid hydrate may be used in the preparation of new ligand, methyl 2,3,5,6-tetrafluoro-4-oxybenzoate (C8H3F4O3), combining an electron withdrawing group (C6F4) to tune the reactivity with an anchor group (CO2Me) for immobilization on supports.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Latent ruthenium initiators containing fluoro aryloxide ligands.
Journal of Organometallic Chemistry, 696(8), 1591-1599 (2011)